ENA947389262
Enamine
7-chloro-3-methyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
mp
284-286
Iupac Name
7-chloro-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
CHXAYUSRURSBER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
Melting Point
284-286
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)