Merck
ENA947388090
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-6-9(7-13)10(11-12)8-4-2-3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
GHQGKTGUNDFKTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)