ENA947386014
Enamine
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
mp
95-96
Iupac Name
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-11-6-5-7-12(10-11)14-17(15,16)13-8-3-2-4-9-13/h2-10,14H,1H3
Clave InChI
HZGIAHQDIKAYKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)