Merck
ENA946832455
Enamine
tert-butyl N-({3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-7-10-4-11(12,5-10)6-10/h4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
TXIPPSCTYAERAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366886
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)