ENA946831986
Enamine
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO3/c19-17(20)14-10-16(18-15-9-5-4-8-13(14)15)21-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2,(H,19,20)
Clave InChI
WNJOMYFTRFQJLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322445
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)