ENA946831628
Enamine
tert-butyl N-{[3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylmorpholin-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylmorpholin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O4/c1-11(2,3)19-10(17)14-6-13(7-16)9-18-8-12(4,5)15-13/h15-16H,6-9H2,1-5H3,(H,14,17)
Clave InChI
DNMMTQPLHVGHQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366503
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)