ENA769517487
Enamine
2-methyl-2-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N.ClH/c1-12(3-2-4-16-12)7-8-5-9(13)11(15)10(14)6-8;/h5-6,16H,2-4,7H2,1H3;1H
Clave InChI
VVLDDEGNJUOAIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)