ENA769517441
Enamine
(5,5-dimethyloxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-7(5-9)10-6-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
XZXGMXSIUICTPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)