Merck
ENA769507927
Enamine
3-(2-aminoethyl)-7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.1
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-aminoethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5O.2ClH/c8-2-1-5-10-11-6-7(13)9-3-4-12(5)6;;/h3-4H,1-2,8H2,(H,9,13);2*1H
Clave InChI
UNSDHNKJOYFKPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)