Merck
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)