Merck
ENA769500575
Enamine
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.05
Número MDL:
mp
118-120
Iupac Name
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-5-1-2-7-6(3-5)9(11)8(4-12-7)13(14)15/h1-4H
Clave InChI
LSMIOKSCDLKEJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
Melting Point
118-120
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)