Merck
ENA769495093
Enamine
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.27
Número MDL:
Iupac Name
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2S2/c9-15(12,13)8-10-7(11-14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
GWOHRNQUKHXKMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)