Merck
ENA638599402
Enamine
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.69
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO2S/c1-4-6(2,3)5-10(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
NGKGZIQMXJYFLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)