Merck
ENA638599271
Enamine
7-amino-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.23
Número MDL:
mp
156-157
Iupac Name
7-amino-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
BWVCFRAIWIZNNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Melting Point
156-157
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)