Merck
ENA638599158
Enamine
[(2S,3S)-3-methyl-1-(triphenylmethyl)aziridin-2-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
329.44
Número MDL:
mp
86-88
Iupac Name
((2S,3S)-3-methyl-1-tritylaziridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C23H23NO/c1-18-22(17-25)24(18)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-16,18,22,25H,17H2,1H3/t18-,22+,24?/m0/s1
Clave InChI
MHDNNWKUMQPYBF-OAFZIFGRSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345920
Melting Point
86-88
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)