Merck
ENA638598798
Enamine
methyl 5-iodothiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.08
Número MDL:
mp
72-75
Iupac Name
methyl 5-iodo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IO2S/c1-9-6(8)4-2-5(7)10-3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
ACAMEEQCWLGHQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344735
Melting Point
72-75
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)