Merck
ENA638598622
Enamine
2-amino-1-[4-methyl-2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.21
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(2-isopropyl-4-methylthiazol-5-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2OS.2ClH/c1-5(2)9-11-6(3)8(13-9)7(12)4-10;;/h5H,4,10H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
FJMRJNDTCVPTMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345744
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345744
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)