Merck
ENA638596375
Enamine
tert-butyl 3-(3-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-9(8-12)5-4-6-13/h6,9H,4-5,7-8H2,1-3H3
Clave InChI
OPVVVGHQJJKOOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340768
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340768
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)