ENA638592767
Enamine
4,4,4-trifluoro-2-(3-fluorophenyl)butanoic acid
About This Item
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-(3-fluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c11-7-3-1-2-6(4-7)8(9(15)16)5-10(12,13)14/h1-4,8H,5H2,(H,15,16)
Clave InChI
JOKVCCAFIYAFTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-338965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)