Merck
ENA638591371
Enamine
tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.38
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H24N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-10-12(11-16)4-5-17-13/h4-5,10H,6-9,11,16H2,1-3H3
Clave InChI
FOCCRLWIOGAIGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337539
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)