Merck
ENA638589409
Enamine
3-[(2-aminoethyl)amino]pyrrolidine-2,5-dione dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.09
Número MDL:
Iupac Name
3-((2-aminoethyl)amino)pyrrolidine-2,5-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.2ClH/c7-1-2-8-4-3-5(10)9-6(4)11;;/h4,8H,1-3,7H2,(H,9,10,11);2*1H
Clave InChI
MVKZABQTIFOXDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333629
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333629
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)