ENA638587400
Enamine
1-[(piperidin-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(piperidin-1-ylmethyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-10(5-4-6-10)9-12-7-2-1-3-8-12;;/h1-9,11H2;2*1H
Clave InChI
IRHBJSYZJLHGAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)