Merck
ENA638586942
Enamine
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H20N2O/c1-10(2-4-11-5-3-10)12-6-8-13-9-7-12/h11H,2-9H2,1H3
Clave InChI
DUOLQKAYKVXDBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)