Merck
ENA638586618
Enamine
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Iupac Name
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(7-9)5(6)8-10/h2-3,5H,6H2,1H3
Clave InChI
FDUJOFZFLZQHIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)