ENA638586095
Enamine
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C8H10FN3/c9-7-3-4-8(11-10-7)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
ULKDDRNSVYJOMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)