Merck
ENA638586033
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.05
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-7-5(3-11)10-1-2-12-4-6(10)9-7/h3H,1-2,4H2
Clave InChI
VXIOXKJXGZLELY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)