Merck
ENA580359399
Enamine
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}oxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-10(7(12)13)4-5-15-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
NTJLSVSHOMWEIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84423
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84423
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)