ENA580356197
Enamine
tert-butyl N-[4-(6-formylpyridin-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18N2O3/c1-17(2,3)22-16(21)19-13-9-7-12(8-10-13)15-6-4-5-14(11-20)18-15/h4-11H,1-3H3,(H,19,21)
Clave InChI
UKAPEGUQXJZYQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-329197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)