Merck
ENA580354492
Enamine
5-chloro-2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]benzonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322760-100MG
262,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322760-100MG
262,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-2-(2-propynylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c1-2-5-13-10-4-3-9(11)6-8(10)7-12/h1,3-4,6,13H,5H2
Clave InChI
WSXKXXSSMVNRDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)