Merck
ENA580350003
Enamine
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-2-1-3-8(6)4-5-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
SXYOMNVKWOZAOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)