ENA580349455
Enamine
methyl(2,2,2-trifluoroethoxy)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl-O-(2,2,2-trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3NO.ClH/c1-7-8-2-3(4,5)6;/h7H,2H2,1H3;1H
Clave InChI
RITONVLYTIZRHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314555
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314555
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)