ENA580348770
Enamine
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-12/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3
Clave InChI
ULHCYDOLGZSBPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)