ENA580348377
Enamine
tert-butyl N-[1-(methylamino)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(methylamino)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-7(6-10-5)11-8(12)13-9(2,3)4/h7,10H,6H2,1-5H3,(H,11,12)
Clave InChI
LKEWKAVKGVXBTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215274
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)