Merck
ENA580348371
Enamine
5-oxopyrrolidine-2-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.15
Número MDL:
mp
113-115
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2/c6-8-5(10)3-1-2-4(9)7-3/h3H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,8,10)
Clave InChI
UVODKQNEOJXKPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925
Melting Point
113-115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)