Merck
ENA580348251
Enamine
2-phenyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.74
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.ClH/c14-13-12(10-6-2-1-3-7-10)15-11-8-4-5-9-16(11)13;/h1-3,6-7H,4-5,8-9,14H2;1H
Clave InChI
IZXSJMCYQOIFKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312804
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312804
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)