Merck
ENA580348208
Enamine
6-ethoxypyridin-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.63
Número MDL:
Iupac Name
6-ethoxypyridin-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c1-2-10-7-5-3-4-6(8)9-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9);1H
Clave InChI
WLUGWFGWTDFUIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311001
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311001
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)