Merck
ENA517163106
Enamine
3-[(thiophen-3-yl)methyl]azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.71
Número MDL:
Iupac Name
3-(thiophen-3-ylmethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NS.ClH/c1-2-10-6-7(1)3-8-4-9-5-8;/h1-2,6,8-9H,3-5H2;1H
Clave InChI
VCYSKTGUSBIHFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311632
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311632
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)