Merck
ENA517163101
Enamine
2-{[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.28
Número MDL:
Iupac Name
2-((thiazol-2-ylmethyl)thio)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H9NOS2/c8-2-4-9-5-6-7-1-3-10-6/h1,3,8H,2,4-5H2
Clave InChI
WJSPVQPYVCEFON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311622
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311622
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)