ENA517162999
Enamine
4-chloro-2-[(phenylsulfanyl)methyl]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-[(phenylsulfanyl)methyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c12-10-6-7-13-11(14-10)8-15-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Clave InChI
WHLZGNKUNRVSHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313128
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313128
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)