Merck
ENA517161687
Enamine
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
BJDZWBQRBDMRCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)