Merck
ENA514507819
Enamine
2-(2,2-dimethyl-1-phenylcyclopropyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,2-dimethyl-1-phenylcyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-12(2)9-13(12,8-11(14)15)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
SEQQWAUDIPDGAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307417
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307417
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)