ENA514507692
Enamine
N-[(oxolan-2-yl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Iupac Name
2-(nitrosomethyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-6-4-5-2-1-3-8-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
VTXBSJWGVHQLFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307004
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)