Merck
ENA514507587
Enamine
N-ethyl-4-(morpholin-4-yl)aniline dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.21
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.2ClH/c1-2-13-11-3-5-12(6-4-11)14-7-9-15-10-8-14;;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;2*1H
Clave InChI
MRXQVOAESYLXMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307481
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307481
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)