ENA514507053
Enamine
2-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
mp
104-105
Iupac Name
2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-10(2,9(15)16)17-8-5-3-7(4-6-8)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
PYSRGMCGNCBXSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)