Merck
ENA514506851
Enamine
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-4-7-10-8-9(11-5-2)12-6-3/h1,9H,5-8H2,2-3H3
Clave InChI
KLXXQIJFXGGJDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)