ENA514506743
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-15-7-8-16(13(9-14)11-15)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11,14H2,1H3
Clave InChI
OFOFQLCMTNDASH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303326
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)