Merck
ENA514506517
Enamine
N'-methylpyridine-3-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Iupac Name
(Z)-N'-methylnicotinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-9-7(8)6-3-2-4-10-5-6;;/h2-5H,1H3,(H2,8,9);2*1H
Clave InChI
GSFKFQBSXTXAFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305599
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305599
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)