Merck
ENA514506396
Enamine
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.62
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2O2S/c6-4-2-1-3(5(7)9-4)12(8,10)11/h1-2H,(H2,8,10,11)
Clave InChI
WRZMWFXNYMZKNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)