ENA514238320
Enamine
2-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(13)5(7)4-12/h1-4,13H
Clave InChI
UVRULUZOERPFTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303375
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)