ENA514236995
Enamine
(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
About This Item
mp
111-112
Iupac Name
(2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-9-6-12-11(13-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,14H,8H2
Clave InChI
DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301086
Melting Point
111-112
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)